missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Ultra High Sensitivity ECL Kit

Código de producto. p-200104448
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16468946 100 mL 100 ml
16442336 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16468946 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYK1005

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MCE Ultra High Sensitivity ECL Kit is an ultra-sensitive, luminol-based enhanced chemiluminescent substrate for detecting horseradish peroxidase (HRP) labeled antibodies on western blots.

Especificaciones

Tipo de producto Kits
Cantidad 100 mL
Contenido y almacenamiento Stored at 4°C, and is stable for 1 year. Protect from light.
Condiciones de envío Room temperature
Objetivo VD/VDR
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.