Learn More
MedChemExpress Ultra High Sensitivity ECL Kit
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kits |
| Cantidad | 100 mL |
| Contenido y almacenamiento | Stored at 4°C, and is stable for 1 year. Protect from light. |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Objetivo | VD/VDR |