Learn More
Brady™ Etiquetas de poliimida ultrarresistentes al calor para circuitos impresos de impresoras M6/M7
Código de producto. 17898864 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,125 x 1,5 in
0,2 x 0,65 in
0,25 x 0,9 in
0,25 x 1,25 in
0,25 x 1,5 in
0,25 x 0,25 in
0,25 x 2 in
0,275 x 0,5 in
0,375 x 0,375 in
0,375 x 1 in
0,4 x 0,4 in
0,5 x 1 in
0,75 x 0,25 in
1 x 0,375 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Altura (métrico):
3,18 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
paquete de 750
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) Forma Tamaño de la unidad
17898864 0,25 x 0,9 in M710, BMP71 6,35 mm Rectángulo paquete de 750
17841689 0,125 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 3,18 mm Rectángulo paquete de 750
17858344 0,25 x 0,9 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Rectángulo paquete de 750
17848154 0,25 x 0,25 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Cuadrado paquete de 750
17801419 0,25 x 1,25 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Rectángulo paquete de 750
17858154 0,25 x 2 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Rectángulo paquete de 100
17848234 0,25 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Rectángulo paquete de 750
17858144 0,275 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,99 mm Rectángulo paquete de 750
17848304 0,2 x 0,65 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 5,08 mm Rectángulo paquete de 750
17869224 0,25 x 1,5 in M710, BMP71 6,35 mm Rectángulo paquete de 750
17848314 0,2 x 0,65 in M710, BMP71 5,08 mm Rectángulo paquete de 750
17888754 0,375 x 1 in M710, BMP71 9,53 mm Rectángulo paquete de 500
17868354 0,375 x 0,375 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 9,53 mm Cuadrado paquete de 500
17808244 0,4 x 0,4 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 10,16 mm Cuadrado paquete de 500
17828264 0,5 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 12,7 mm Rectángulo paquete de 500
17829044 0,5 x 1 in M710, BMP71 12,7 mm Rectángulo paquete de 500
17811679 0,75 x 0,25 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 19,05 mm Rectángulo paquete de 750
17841539 1 x 0,375 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 25,4 mm Rectángulo paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17898864 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00€
    190.51€ / paquete de 750
    Ahorro 34.49€
    15% Descuento
En stock
La poliimida de alta temperatura de color ámbar con un adhesivo ultraduradero soporta el protocolo de lavado extremo y los productos químicos de limpieza utilizados en la fabricación de placas de circuitos impresos.
  • Resiste múltiples ciclos de lavados en condiciones adversas para placas de circuitos impresos y etiquetado previo al proceso de componentes electrónicos.
  • Resiste altas temperaturas de hasta 300 °C (572 °F)
  • Cumple con los requisitos del método 215K MIL-STD-202G y el marcado SAE AS81531 de material aislante eléctrico cuando se utiliza con cintas de la serie R4300
  • Sobrevive en la parte superior o inferior de las placas de circuito impreso a través del proceso de soldadura.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, SAE-AS-81531
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Ámbar
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliimida
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de placas de circuitos, componentes y equipos
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex N.º
Cantidad 750 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +572 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -70 °C a +300 °C
Grosor (imperial) 0,0044 in
Grosor (métrico) 0.112 mm
Dimensiones (L x An) 0,25 x 0,9 in
Longitud (imperial) 0,25 in
Anchura (imperial) 0,9 in
Anchura (métrico) 22.86 mm
Altura (métrico) 6,35 mm
Alternate Part Number M7-13-724