Learn More
3M™ Nomad™ Estera Ultra Clean 4300
Beskrivelse
- Alfombrilla de control de contaminación desechable de varias capas
- Diseñada para ayudar a proteger áreas limpias donde la limpieza y la higiene son factores fundamentales
- Despegue una capa para dejar la siguiente a la vista
- Colóquela sobre cualquier superficie limpia; no se requieren bordes ni marco de sujeción
- El aditivo antimicrobiano detiene el crecimiento de microorganismos
- Las hojas numeradas proporcionan control y ayudan a las auditorías de aseguramiento de la calidad
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensiones (L x An) | 90 x 45 cm |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Control de contaminación |
| Cantidad | 40 láminas/alfombrillas, 6 alfombrillas/caja |
| Revestimiento de superficie | Adhesivo sensible a la presión (PSA) |
| Color | Azul |
| Longitud (imperial) | 36 in |
| Longitud (métrico) | 90 cm |
| Tipo | Estera de entrada |
| Anchura (imperial) | 18 in |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?