Descripción
- El potente molino de centrifugación Ultra ZM 300 proporciona el máximo rendimiento de molienda combinado con facilidad de uso. La velocidad variable de 6000 a 23 000 rpm permite una preparación de muestras suave y neutra al análisis en muy poco tiempo.
- Gracias a un sistema de monitorización de temperatura integrado, se garantiza la reproducibilidad incluso para procesos de molienda largos o para la pulverización de grandes volúmenes de muestras.
- La amplia selección de rotores, tamices de anillo y casetes convierte al ZM 300 en un producto todoterreno que cumple los requisitos de una gran variedad de tareas de reducción de tamaño.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Molino de ultracentrifugación |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 900 ml (casete estándar); 1200 ml (casete de volumen); 5000 ml / 3000 ml / 500 ml / 250 ml (ciclón) |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 426 x 452 x 431 mm |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (aplicación) | Agricultura, biología, química/plásticos, materiales de construcción, ingeniería/electrónica, medio ambiente/reciclaje, alimentos, geología/metalurgia, medicina/productos farmacéuticos |
| Clasificación IP | IP20 |
| Fase | 1 fases |
| Velocidad | De 6000 a 23 000 min-1, se puede seleccionar de forma libre |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?