Learn More
Sampling Systems™ Etiquetas de control de calidad ultraadhesivas (UA) de 95 x 95 mm
Código de producto. 15621187 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15621187 Azul paquete de 500
12734758 Negro cada uno
13215270 Verde paquete de 500
15839481 Rojo paquete de 500
15849481 Amarillo paquete de 500
15859481 Blanco paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15621187 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8220A04
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Etiquetas de alta calidad especialmente fabricadas con un dorso de papel de aluminio ultraadhesivo. Las etiquetas de control de calidad ultraadhesivas (UA) Sampling Systems™ de 95 x 95 mm son ideales para su uso en sacos, bidones, barriles, cajas, b
  • Adhesivo de muy alta resistencia (se adhiere incluso en superficies con mucho polvo)
  • La mayor área de escritura
  • Cada rollo está envasado de forma individual
  • Ideal para sellar sacos polvorientos
  • La etiqueta no solo registrará el hecho de que se han tomado muestras del saco, sino que evitará que el saco suelte polvo al manipularse
  • Incluso después de haber estado sumergida en agua durante 48 horas, la etiqueta UA estaba intacta, bien fijada a la bolsa y se podía escribir en ella con un bolígrafo
  • Adecuada para adherirse en casi cualquier superficie
Especificaciones
Descripción Ultraadhesiva (UA): etiquetas de papel con dorso de papel de aluminio de gran resistencia
Color Azul
Material Papel
Tipo de producto Etiqueta ultraadhesiva
Mostrar texto Control de calidad
Etiquetas por hoja 500 por rollo
N.° por paquete 500/paquete
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +70°C
Dimensiones (L x An) 95 x 95 mm