Learn More
Sampling Systems™ Etiquetas de control de calidad ultraadhesivas (UA) de 150 x 150mm
Código de producto. 15899471 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 250
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15899471 Amarillo paquete de 250
15128678 Rojo 1 rollo
15809481 Azul paquete de 250
15819481 Negro paquete de 250
15829481 Blanco paquete de 250
15889471 Verde paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15899471 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8220A003
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Etiquetas de alta calidad especialmente fabricadas con un dorso de papel de aluminio ultraadhesivo. Las etiquetas de control de calidad ultraadhesivas (UA) Sampling Systems™ de 150 x 150mm son ideales para su uso en sacos, bidones, barriles, cajas,
  • Adhesivo de muy alta resistencia (se adhiere incluso en superficies con mucho polvo)
  • La mayor área de escritura
  • Cada rollo está envasado de forma individual
  • Ideal para sellar sacos polvorientos
  • La etiqueta no solo registrará el hecho de que se han tomado muestras del saco, sino que evitará que el saco suelte polvo al manipularse
  • Incluso después de haber estado sumergida en agua durante 48 horas, la etiqueta UA estaba intacta, bien fijada a la bolsa y se podía escribir en ella con un bolígrafo
  • Adecuada para adherirse en casi cualquier superficie
Especificaciones
Descripción Ultraadhesiva (UA): etiquetas de papel con dorso de papel de aluminio de gran resistencia
Color Amarillo
Material Papel
Tipo de producto Etiqueta ultraadhesiva
Mostrar texto Control de calidad
Etiquetas por hoja 250 por rollo
N.° por paquete 250/paquete
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +70°C
Dimensiones (L x An) 150 x 150 mm