Learn More
Wesbart™ Contenedor de almacenamiento para congelador ULT
Código de producto. 17295594
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones exteriores (L × An × Al):
560 x 140 x 280 mm
560 x 145 x 235 mm
560 x 280 x 290 mm
610 x 180 x 220 mm
610 x 180 x 240 mm
650 x 205 x 220 mm
680 x 280 x 280 mm
685 x 280 x 280 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones exteriores (L × An × Al) Tamaño de la unidad
17295594 560 x 140 x 280 mm cada uno
16654914 560 x 145 x 235 mm cada uno
17243444 560 x 280 x 290 mm cada uno
15351067 610 x 180 x 220 mm cada uno
15381067 610 x 180 x 240 mm cada uno
15391057 650 x 205 x 220 mm cada uno
17175034 680 x 280 x 280 mm cada uno
16642274 685 x 280 x 280 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17295594 Proveedor Wesbart™ N.º de proveedor BIN672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.65€
    72.07€ / paquete de 1
    Ahorro 22.58€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Wesbart Contenedor de almacenamiento: una forma útil de mantener los artículos sueltos de forma segura dentro de un congelador.
  • Contenedores de almacenamiento para congeladores verticales ULT
  • Para el almacenamiento de artículos sueltos
  • Todos los contenedores se suministran con asa o asidero y portaetiquetas.
Especificaciones
Tipo Bandeja de almacenamiento
Para utilizar con (aplicación) Cómo mantener seguros los artículos sueltos dentro del congelador
Incluye Mango en un extremo y portaetiquetas
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 560 x 140 x 280 mm