Learn More
Wesbart™ Contenedor de almacenamiento para congelador ULT
Descripción
- Contenedores de almacenamiento para congeladores verticales ULT
- Para el almacenamiento de artículos sueltos
- Todos los contenedores se suministran con asa o asidero y portaetiquetas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bandeja de almacenamiento |
| Para utilizar con (aplicación) | Cómo mantener seguros los artículos sueltos dentro del congelador |
| Para utilizar con (equipo) | Congelador |
| Incluye | Mango en un extremo y portaetiquetas |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 560 x 145 x 235 mm |
| Altura exterior (métrico) | 235 mm |
| Anchura exterior (métrico) | 145 mm |