Learn More
Syngene™ Filtro ULPA
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16514351 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de filtro:
ULPA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de filtro unitSize
16514351 ULPA cada uno
1 options
Código de producto. 16514351 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor SYN49FULPA
Filtro ULPA para su uso con estación de trabajo de PCR.
  • Filtro ULPA de repuesto
Especificaciones
Eficacia 99,99 % de eficacia a 0,125 mu;
Tipo de filtro ULPA