Learn More
Ulixertinib, MedChemExpress
Código de producto. 16499387
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499387 5 mg 5 miligramos
16496946 100 mg 100 miligramos
16456848 10 mg 10 miligramos
16452917 50 mg 50 miligramos
16421206 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499387 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15816
MedChemExpress Ulixertinib (BVD-523; VRT752271) is a potent, orally active, highly selective, ATP-competitive and reversible covalent inhibitor of ERK1/2 kinases, with an IC50 of <0.3 nM against ERK2. Ulixertinib (BVD-523; VRT752271) inhibits the phosphorylated ERK2 (pERK) and downstream kinase RSK (pRSK) in an A375 melanoma cell line.
Ulixertinib (BVD-523
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ulixertinib
CAS 869886-67-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22Cl2N4O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo BVD-523 VRT752271
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (230.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC(NC(C)C)=NC=C2Cl)=CN1)N[C@@H](C3=CC=CC(Cl)=C3)CO
Peso molecular (g/mol) 433.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.33
Porcentaje de pureza 98.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease