Learn More
Clorhidrato de Ulixertinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ulixertinib Hydrochloride |
| CAS | 1956366-10-1 |
| Fórmula molecular | C21H22Cl2N4O2 + (HCl) |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-(5-Chloro-2-(isopropylamino)pyridin-4-yl)-N-((S)-1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22Cl2N4O2.ClH/c1-12(2)26-20-8-16(17(23)10-25-20)14-7-18(24-9-14)21(29)27-19(11-28)13-4-3-5-15(22)6-13;/h3-10,12,19,24,28H,11H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,29);1H/t19-;/m1./s1 |
| SMILES | CC(C)NC1=CC(C2=CNC(C(N[C@H](CO)C3=CC(Cl)=CC=C3)=O)=C2)=C(Cl)C=N1.Cl |
| Nombre IUPAC | N-[(1S)-1-(3-clorofenil)-2-hidroxietil]-4-[5-cloro-2-(propan-2-ilamino)piridin-4-il]-1H-pirrol-2-carboxamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 433.333646 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 468.0887 |