missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ulixertinib hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16462917
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16462917 50 mg 50 miligramos
16466848 10 mg 10 miligramos
16409397 5 mg 5 miligramos
16406956 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16462917 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15816A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ulixertinib hydrochloride (BVD-523 hydrochloride) is a potent, orally active, highly selective, ATP-competitive and reversible covalent inhibitor of ERK1/2 kinases, with an IC50 of <0.3 nM against ERK2. Ulixertinib hydrochloride inhibits the phosphorylated ERK2 (pERK) and downstream kinase RSK (pRSK) in an A375 melanoma cell line.

Ulixertinib hydrochloride (BVD-523 hydrochloride) is a potent, orally active, highly selective, ATP-competitive and reversible covalent inhibitor of ERK1/2 kinases, with an IC50 of <0.3 nM against ERK2. Ulixertinib hydrochloride inhibits the phosphorylated ERK2 (pERK) and downstream kinase RSK (pRSK) in an A375 melanoma cell line.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ulixertinib hydrochloride
CAS 1956366-10-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23Cl3N4O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo BVD-523 hydrochlorideVRT752271 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (212.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.21 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC(NC(C)C)=NC=C2Cl)=CN1)N[C@@H](C3=CC=CC(Cl)=C3)CO.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 469.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.79
Porcentaje de pureza 99.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.