Learn More
Ulipristal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ulipristal |
| CAS | 159811-51-5 |
| Fórmula molecular | C28 H35 N O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 19-Norpregna-4,9-diene-3,20-dione','11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-','(11β)-, (11β)-11-[4-(Dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, 11β-[4-(Dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, 11β-[4-(N,N-Dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, CDB 3236, Deacetyl CDB 2914, Ulipristal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H35NO3/c1-17(30)28(32)14-13-25-23-11-7-19-15-21(31)10-12-22(19)26(23)24(16-27(25,28)2)18-5-8-20(9-6-18)29(3)4/h5-6,8-9,15,23-25,32H,7,10-14,16H2,1-4H3/t23-,24+,25-,27-,28-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C)c1ccc(cc1)[C@H]2C[C@@]3(C)[C@@H](CC[C@]3(O)C(=O)C)[C@@H]4CCC5=CC(=O)CCC5=C24 |
| Nombre IUPAC | (8S,11R,13S,14S,17R)-17-acetil-11-[4-(dimetilamino)fenil]-17-hidroxi-13-metil-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 433.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.2617 |