Learn More
Acetato de ulipristal-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ulipristal Acetate-d3 |
| CAS | 1621894-62-9 |
| Fórmula molecular | C30H34D3NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (11β)-17-(Acetyloxy-d3)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, EllaOne-d3, HRP 2000-d3, RTI 3021-012-d3, RU 44675-d3, VA 2914-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H37NO4/c1-18(32)30(35-19(2)33)15-14-27-25-12-8-21-16-23(34)11-13-24(21)28(25)26(17-29(27,30)3)20-6-9-22(10-7-20)31(4)5/h6-7,9-10,16,25-27H,8,11-15,17H2,1-5H3/t25?,26?,27?,29-,30-/m0/s1/i2D3 |
| SMILES | [H][C@@]12CCC3=CC(CCC3=C1[C@@H](C4=CC=C(N(C)C)C=C4)C[C@@]5(C)[C@]2(CC[C@]5(OC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(C)=O)[H])=O |
| Peso molecular (g/mol) | 478.64 |