Learn More
Ulifloxacino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ulifloxacin |
| CAS | 112984-60-8 |
| Fórmula molecular | C16 H16 F N3 O3 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16FN3O3S/c1-8-20-11-7-12(19-4-2-18-3-5-19)10(17)6-9(11)14(21)13(16(22)23)15(20)24-8/h6-8,18H,2-5H2,1H3,(H,22,23) |
| SMILES | CC1SC2=C(C(=O)O)C(=O)c3cc(F)c(cc3N12)N4CCNCC4 |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-fluoro-1-metil-4-oxo-7-piperazin-1-il-1H-[1,3]tiazeto[3,2-a]quinolin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 349.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 349.0896 |