Learn More
Invitrogen™ Aglutinina Ulex Europaeus (tojo) I (UEA I), fluoresceína (FITC)
Beskrivning
La UEA I interactúa específicamente con el antígeno del grupo sanguíneo H tipo 2, que se expresa en individuos con sangre tipo O y, en menor grado, en individuos con sangre tipo A o B. La UEA I se ha utilizado para diferenciar entre los angiosarcomas y los tumores epiteliales. Sin embargo, los antígenos del grupo sanguíneo se encuentran en una variedad de tejidos, por lo que se pueden obtener mejores resultados con el uso de anticuerpos monoclonales específicos. La UEA I también es un marcador para las células gastrinas diferenciadas de forma incompleta.
• Conjugado FITC muy brillante detectado con el juego de filtros tradicional FITC/GFP, Ex/Em: 495/515 nm
• Aplicaciones: inmunofluorescencia, glicobiología
• Especificidad de glucosa: fucosa, arabinosa
• Inhibición/elución de glucosa: 50–100 mM de L-fucosa
• Especificidad de grupo sanguíneo: O (H)
• Peso molecular de lectina no conjugado: 63 kDa
• Concentración de trabajo de inmunofluorescencia: UEA I-FITC de 5–20 µg/ml
se suministra a una concentración de 2 mg/ml en 10 mM HEPES, 0,15 M NaCl, pH 7,5, 0,08 % azida sódica, 0,1 mM Ca2+.
Specifikationer
Specifikationer
| Conjugado | Fluoresceína |
| Cantidad | 2 mg |
| Fuente | Tojo, aulaga |
| Contenido y almacenamiento | Cuando se almacena entre 2°8 °C o una temperatura inferior y alejado de la luz, el producto se mantiene estable durante 6 meses después de su recepción. |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
| Formulario | Solución |
| Familia de proteínas | Lectinas |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.