Learn More
UKI-1, MedChemExpress
Descripción
UKI-1 (UKI-1C) is a potent urokinase-type plasminogen activator (uPA) inhibitor with a Ki of 0.41 μM. UKI-1 is also a low molecular weight serine protease inhibitor. UKI-1 is a potent antimetastatic agent and inhibits the invasive capacity of carcinoma cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | UKI-1 |
| CAS | 220355-63-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H47N5O5S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | UKI-1C |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (162.92 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1CCN(C([C@@H](NS(=O)(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)=O)CC3=CC=CC(C(N)=N)=C3)=O)CC1)OCC |
| Peso molecular (g/mol) | 613.81 |
| Mostrar más |