Learn More
Reino Unido-5099, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | UK-5099 |
| CAS | 56396-35-1 |
| Fórmula molecular | C18 H12 N2 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | UK 5099 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H12N2O2/c19-11-13(18(21)22)10-14-12-20(15-6-2-1-3-7-15)17-9-5-4-8-16(14)17/h1-10,12H,(H,21,22)/b13-10+ |
| SMILES | OC(=O)\C(=C\c1cn(c2ccccc2)c3ccccc13)\C#N |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-2-ciano-3-(1-fenilindol-3-il)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 288.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.0899 |