Learn More
UK-5099, MedChemExpress
Código de producto. 16459137
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459137 5 mg 5 miligramos
16482647 50 mg 50 miligramos
16476776 100 mg 100 miligramos
16456558 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16459137 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15475
MedChemExpress UK-5099 (PF-1005023) is a potent inhibitor of the mitochondrial pyruvate carrier (MPC). UK-5099 (PF-1005023) inhibits pyruvate-dependent O2 consumption with an IC50 of 50 nM.
UK-5099 (PF-1005023) is a potent inhibitor of the mitochondrial pyruvate carrier (MPC). UK-5099 (PF-1005023) inhibits pyruvate-dependent O2 consumption with an IC50 of 50 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UK-5099
CAS 56396-35-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H12N2O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo PF-1005023
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (173.43 mM)
SMILES O=C(O)/C(C#N)=C/C1=CN(C2=CC=CC=C2)C3=C1C=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 288.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.3
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death