Learn More
Tocris Bioscience™ UK 383367
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18095322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18095322 1 mg 1 miligramo
18034462 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18095322 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4188/1
Potent and selective BMP-1 (PCP) inhibitor
Potent and selective inhibitor of BMP-1 (procollagen C-proteinase; PCP) (IC50 = 44 nM). Selective for BMP-1 over MMPs 1, 2, 3, 9 and 14 (IC50 values are >10,000 nM for listed MMPs).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 348622-88-8
Fórmula molecular C15H24N4O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UK 383367
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.38
Pureza >99%
Peso molecular 324.381