Learn More
UK-383367, MedChemExpress
Código de producto. 16495538
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495538 10 mg 10 miligramos
16478247 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16495538 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13102
MedChemExpress UK-383367 (UK 383367) is a potent and selective inhibitor of BMP-1 (procollagen C-proteinase) with IC50 of 44 nM; Selective for BMP-1 over MMPs 1, 2, 3, 9 and 14 (IC50 values are >10,000 nM for listed MMPs).
UK-383367 (UK 383367) is a potent and selective inhibitor of BMP-1 (procollagen C-proteinase) with IC50 of 44 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UK-383367
Forma física Solid
CAS 348622-88-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H24N4O4
Información de solubilidad DMSO : 65 mg/mL (200.38 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES NC(C1=NOC([C@H](CCCC2CCCCC2)CC(NO)=O)=N1)=O
Peso molecular (g/mol) 324.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.38
Porcentaje de pureza 99.0%