Learn More
UK-371804, MedChemExpress
Código de producto. 16493298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493298 10 mg 10 miligramos
16489836 50 mg 50 miligramos
16416027 5 mg 5 miligramos
16404556 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493298 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101214
MedChemExpress UK-371804 is a urokinase-type plasminogen activator (uPA) inhibitor with a Ki of 10 nM.
UK-371804 is a urokinase-type plasminogen activator (uPA) inhibitor with a Ki of 10 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UK-371804
CAS 256477-09-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H16ClN5O4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 8.33 mg/mL (21.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C(O)=O)(C)NS(=O)(C1=CC2=C(C=C1)C(Cl)=CN=C2NC(N)=N)=O
Peso molecular (g/mol) 385.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.83
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation