Learn More
Tocris Bioscience™ UK 370106
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18084062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18084062 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18084062 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2900/10
Highly selective MMP-3 and MMP-12 inhibitor
Highly selective MMP-3 and MMP-12 inhibitor (IC50 values are 0.023, 0.042, 1.75, 2.3, 5.8, 30.4, 34.2 and 66.9 μM at MMP 3, 12, 8, 13, 7, 9, 2 and 14 respectively.) Inhibits fibronectin cleavage (IC50 = 320 nM) and has little effect on keratinocyte migration in vitro. Substantially inhibits MMP-3 in an ex vivo model of chronic dermal ulcers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UK 370106
CAS 230961-21-4
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C35H44N2O5
Formula Weight (peso de la fórmula) 572.73
Pureza >95%
Peso molecular 572.746