Learn More
Thermo Scientific™ UHPLC-MS Reagents Installation Kit
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16854941 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16854941 6 x 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 16854941 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor UHPLCMSKIT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00€
    601.00€ / paquete de 1
    Ahorro 54.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
  • The installation kit includes the following reagents:
    • Two (2)  bottles of W8-1, Water, UHPLC-MS grade
    • Two (2) bottles of A458-1, Methanol, UHPLC-MS grade
    • One (1) bottle of A956-1, Acetonitrile, UHPLC-MS grade
    • One (1) bottle of T111101000, ChromaCare™ LC-MS Instrument Flush Solution
  • All reagents in the kit are packaged in 1L borosilicate glass bottles
  • By reducing background noise, the T111101000 ChromaCare™ flush solution facilitates instrument installation and preventative maintenance routines
  • All reagents in the kit are available for individual sale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 6 x 1 L
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • UHPLC-MS Reagents Installation Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Acetonitrile, Isopropanol