missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UGT2B17 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16619354
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16619354 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16619354 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5102897

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total UGT2B.

UGT2B17 belongs to the family of UDP-glucuronosyltransferases (UGTs; EC 2.4.1.17), enzymes that catalyze the transfer of glucuronic acid from uridine diphosphoglucuronic acid to a variety of substrates, including steroid hormones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UGT2B17
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica UGT2B17
N.º de referencia del gen O75795
Alias de gen BMND12; C19-steroid-specific UDP-glucuronosyltransferase; C19-steroid-specific UDPGT; UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide B17; UDP glucuronosyltransferase family 2 member B17; UDP glycosyltransferase 2 family, member B17; UDP-glucuronosyltransferase 2B17; UDP-glucuronyltransferase, family 2, beta-17; UDPGT 2B17; UDPGT2B17; UGT2B17
Símbolos de los genes UGT2B17
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human UGT2B17(Accession O75795), corresponding to amino acid residues N65-E115.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7367
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.