Learn More
Ufenamate, MedChemExpress
Código de producto. 16474196
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Packungsgröße
16474196 100 mg 100 miligramos
16445477 5 mg 5 miligramos
16429436 50 mg 50 miligramos
16422738 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16474196 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100009
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Ufenamate (Flufenamic acid butyl ester) is an anthranilic acid-based anti-inflammatory agent. Ufenamate can be used for the research of skin diseases, such as acute and chronic eczema, contact dermatitis, diaper dermatitis, miliaria and atopic dermatitis.
Ufenamate (Flufenamic acid butyl ester) is an anthranilic acid-based anti-inflammatory agent. Ufenamate can be used for the research of skin diseases, such as acute and chronic eczema, contact dermatitis, diaper dermatitis, miliaria and atopic dermatitis.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ufenamate
Forma física Liquid
CAS 67330-25-0
Color Colorless
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18F3NO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Flufenamic acid butyl ester Butyl flufenamate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 44 mg/mL (130.43 mM)
SMILES O=C(OCCCC)C1=CC=CC=C1NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2
Peso molecular (g/mol) 337.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.34
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.