Learn More
UF010, MedChemExpress
Código de producto. 16497566
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497566 100 mg 100 miligramos
16477668 10 mg 10 miligramos
16473677 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16497566 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18976
MedChemExpress UF010 is a potent and selective HDAC inhibitor with IC50 ∼0.06 μM, 0.1 μM, 0.5 μM and 1.5 μM for HDACs 3, 2, 1 and 8, respectively.
UF010 is a potent and selective HDAC inhibitor with IC50 ∼0.06 μM, 0.1 μM, 0.5 μM and 1.5 μM for HDACs 3, 2, 1 and 8, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UF010
CAS 537672-41-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H15BrN2O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (368.80 mM)
SMILES O=C(NNCCCC)C1=CC=C(Br)C=C1
Peso molecular (g/mol) 271.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.15
Porcentaje de pureza 99.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death