Learn More
Merck Células agitadas resistentes a disolventes
Descripción
Para aplicaciones que requieren compatibilidad con disolventes, esta celda agitada Millipore está disponible en dos tamaños. Algunos aldehídos, cetonas (p. ej., acetona) y éteres/ésteres alifáticos pueden reducir la vida útil de las juntas tóricas de fluorocarbono.
Cilindro de vidrio de borosilicato y componentes de PTFE para una amplia compatibilidad
Esterilizable en autoclave con membrana en su lugar
La abertura de la placa superior permite acceder al contenido sin necesidad de desmontar
Pocos componentes, por lo que es fácil de limpiar y montar
Para filtros de disco de 47 mm
Aplicaciones: Concentración e intercambio de tampones con disolventes orgánicos
Cilindro de vidrio de borosilicato y componentes de PTFE para una amplia compatibilidad
Esterilizable en autoclave con membrana en su lugar
La abertura de la placa superior permite acceder al contenido sin necesidad de desmontar
Pocos componentes, por lo que es fácil de limpiar y montar
Para filtros de disco de 47 mm
Aplicaciones: Concentración e intercambio de tampones con disolventes orgánicos
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Área de filtración | 40 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Desalinización de proteínas, purificación de proteínas, concentración de proteínas |
| Incluye | Célula agitada resistente a disolventes, para membranas de 76 mm |
| Tipo de membrana | Resistente a disolventes |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Célula agitada |
| Retención de volumen (métrico) | 1 ml |
| Volumen de trabajo (métrico) | 300mL |
| Mostrar más |