missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UEVLD Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17451993 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17451993 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17451993 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5118337

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

UEVLD Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), IP

Possible negative regulator of polyubiquitination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UEVLD
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.03% ProClin 300; pH 7
génica UEVLD
N.º de referencia del gen Q8IX04
Alias de gen 8430408E05Rik; Attp; EV and lactate/malate dehydrogenase domain-containing protein; signaling molecule ATTP; ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 3; UEV and lactate/malate dehyrogenase domains; Uev3; UEV-3; UEVLD
Símbolos de los genes UEVLD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived Human UEVLD fragment.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55293
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.