Learn More
UDP-GlcNAc Disodium Salt, MedChemExpress
Código de producto. 16467307
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16467307 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16467307 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112174
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress UDP-GlcNAc Disodium Salt (UDP-α-D-N-Acetylglucosamine Disodium Salt) is a donor substrate of O-GlcNAc transferase (OGT).
UDP-GlcNAc Disodium Salt (UDP-α-D-N-Acetylglucosamine Disodium Salt) is a donor substrate of O-GlcNAc transferase (OGT).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UDP-GlcNAc Disodium Salt
CAS 91183-98-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H25N3Na2O17P2
Cantidad 5 mg
Sinónimo UDP-α-D-N-Acetylglucosamine Disodium Salt
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (383.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 125 mg/mL (191.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O[C@H](COP(OP(O[C@@H]3[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O3)O)NC(C)=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)[C@H]1O
Peso molecular (g/mol) 651.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 651.32
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism