Learn More
R&D Systems™ UDP disodium salt
Código de producto. 30001380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001380 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30001380 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3111/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.87€
    95.55€ / 50 miligramos
    Ahorro 10.32€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous ligand; competitive antagonist at P2Y14 receptors
Endogenous P2Y receptor agonist which preferentially activates P2Y6. Shown to be a competitive antagonist at P2Y14 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UDP disodium salt
CAS 27821-45-0
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C9H12N2Na2O12P2
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.12
Pureza >97%
Peso molecular 448.12