Learn More
Sal tris de UDP-3-O[R-3-hidroximiristoil]-N-acetilglucosamina (90 %), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | UDP-3-O-[(R)-3-Hydroxymyristoyl]-N-acetyl-D-glucosamine Tris Salt |
| CAS | 112710-84-6 |
| Fórmula molecular | C35H64N4O22P2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,3-Propanediol','2-amino-2-(hydroxymethyl)-P'-[2-(acetylamino)-2-deoxy-3-O-(3-hydroxy-1-oxotetradecyl)-α-D-glucopyranosyl] Ester','Compd. With Uridine 5'-(trihydrogen diphosphate), UDP-3-O[R-3-Hydroxymyristoyl]-GlcNAc Tris Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H53N3O19P2.C4H11NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-19(37)15-23(39)51-28-24(32-18(2)36)30(50-20(16-35)26(28)41)52-55(46,47)53-54(44,45)48-17-21-25(40)27(42)29(49-21)34-14-13-22(38)33-31(34)43;5-4(1-6,2-7)3-8/h13-14,19-21,24-30,35,37,40-42H,3-12,15-17H2,1-2H3,(H,32,36)(H,44,45)(H,46,47)(H,33,38,43);6-8H,1-3,5H2/t19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-;/m1./s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(O)(OP(O[C@@H]2[C@H](NC(C)=O)[C@@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)(O)=O)=O)O[C@H]1N(C=C3)C(NC3=O)=O.NC(CO)(CO)CO |
| Nombre IUPAC | 1,3-Propanediol','2-amino-2-(hidroximetil)-','compuesto con uridina 5'-(trihidrógeno difosfato) P'-[2-(acetilamino)-2-desoxi-3-O-(3-hidroxi-1-oxotetradecilo)-α -D-glucopiranosil] éster (1:1) |
| Peso molecular (g/mol) | 954.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 954.35 |