Learn More
Sal tris de UDP-3-O[R-3-hidroximiristoil]-N-acetilglucosamina (90 %), TRC
Código de producto. 30449413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
30449413 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30449413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU2505250.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material UDP-3-O-[(R)-3-Hydroxymyristoyl]-N-acetyl-D-glucosamine Tris Salt
CAS 112710-84-6
Fórmula molecular C35H64N4O22P2
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo 1,3-Propanediol','2-amino-2-(hydroxymethyl)-P'-[2-(acetylamino)-2-deoxy-3-O-(3-hydroxy-1-oxotetradecyl)-α-D-glucopyranosyl] Ester','Compd. With Uridine 5'-(trihydrogen diphosphate), UDP-3-O[R-3-Hydroxymyristoyl]-GlcNAc Tris Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C31H53N3O19P2.C4H11NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-19(37)15-23(39)51-28-24(32-18(2)36)30(50-20(16-35)26(28)41)52-55(46,47)53-54(44,45)48-17-21-25(40)27(42)29(49-21)34-14-13-22(38)33-31(34)43;5-4(1-6,2-7)3-8/h13-14,19-21,24-30,35,37,40-42H,3-12,15-17H2,1-2H3,(H,32,36)(H,44,45)(H,46,47)(H,33,38,43);6-8H,1-3,5H2/t19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-;/m1./s1
SMILES O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(O)(OP(O[C@@H]2[C@H](NC(C)=O)[C@@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)(O)=O)=O)O[C@H]1N(C=C3)C(NC3=O)=O.NC(CO)(CO)CO
Nombre IUPAC 1,3-Propanediol','2-amino-2-(hidroximetil)-','compuesto con uridina 5'-(trihidrógeno difosfato) P'-[2-(acetilamino)-2-desoxi-3-O-(3-hidroxi-1-oxotetradecilo)-α -D-glucopiranosil] éster (1:1)
Peso molecular (g/mol) 954.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 954.35
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.