Learn More
Udenafil, TRC
Código de producto. 30136671
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136671 25 mg 25 miligramos
17981895 10 mg 10 miligramos
17963385 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136671 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU25050025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 268203-93-6
Fórmula molecular C25 H36 N6 O4 S
Peso molecular (g/mol) 516.66
Sinónimo Benzenesulfonamide, 3-(6,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-N-[2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl]-4-propoxy-, Benzenesulfonamide, 3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-N-[2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl]-4-propoxy- (9CI), DA 8159, Udenafil, Zydena
Nombre IUPAC 3-(1-metil-7-oxo-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-5-il)-N-[2-(1-metilpirrolidina-2-il)etilo]-4-propoxibenzenosulfonamida
SMILES CCCOc1ccc(cc1C2=Nc3c(CCC)nn(C)c3C(=O)N2)S(=O)(=O)NCCC4CCCN4C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Udenafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H36N6O4S/c1-5-8-20-22-23(31(4)29-20)25(32)28-24(27-22)19-16-18(10-11-21(19)35-15-6-2)36(33,34)26-13-12-17-9-7-14-30(17)3/h10-11,16-17,26H,5-9,12-15H2,1-4H3,(H,27,28,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.2519
Porcentaje de pureza >95%