Learn More
Udenafil, MedChemExpress
Código de producto. 16493507
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16493507 50 mg 50 miligramos
16487446 100 mg 100 miligramos
16469967 5 mg 5 miligramos
16447488 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16493507
Marca: Medchem Express HY18253
MedChemExpress Udenafil (DA8159) is a potent, selective and orally active phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor. Udenafil also inhibits cGMP hydrolysis and can be used for erectile dysfunction research.
Udenafil (DA8159) is a potent, selective and orally active phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor. Udenafil also inhibits cGMP hydrolysis and can be used for erectile dysfunction research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Udenafil
CAS 268203-93-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H36N6O4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo DA8159
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (63.87 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(OCCC)C(C2=NC3=C(N(C)N=C3CCC)C(N2)=O)=C1)(NCCC4N(C)CCC4)=O
Peso molecular (g/mol) 516.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.66
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid