Learn More
UCPH-101, MedChemExpress
Código de producto. 16467007
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467007 5 mg 5 miligramos
16453026 25 mg 25 miligramos
16450617 50 mg 50 miligramos
16444288 10 mg 10 miligramos
16415216 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16467007 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10914
MedChemExpress UCPH-101 is an excitatory amino acid transporter subtype 1 (EAAT1) inhibitor with an IC50 of 0.66 μM.
UCPH-101 is an excitatory amino acid transporter subtype 1 (EAAT1) inhibitor with an IC50 of 0.66 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UCPH-101
CAS 1118460-77-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H22N2O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (236.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1)C2=C(OC(N)=C(C#N)C2C3=CC=C(OC)C=C3)CC1C4=CC=CC5=C4C=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 422.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.48
Porcentaje de pureza 98.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation