Learn More
Mezcla de PFAS UCMR5 10 μg/mL en Metanol:Agua, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 39108-34-4, 757124-72-4, 27619-97-2, 763051-92-9, 2991-50-6, 2355-31-9 |
| Cantidad | 1 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Disolvente o matriz | Methanol/Water |