Learn More
Tocris Bioscience™ UCLA GP130 2
Descripción
UCLA GP130 2 is a gp130 agonist. Protects against NMDA-induced toxicity in primary hippocampal neurons in vitro. Increases STAT3 phosphorylation in SH-SY5Y cells. Brain penetrant.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Fluorophenyl)-4-phenyl-2-thiazolamine |
| CAS | 339303-87-6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C15H11FN2S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.32 |
| Pureza | 98% |