Learn More
Tocris Bioscience™ UCL 1684
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18095592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18095592 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18095592 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1310/5
Highly potent blocker of KCa2
Highly potent, non-peptidic blocker of the apamin-sensitive Ca2+-activated K+ channel (KCa2.1) (IC50 = 3 nM in rat sympathetic neurons). Blocks hKCa2.1 and rKCa2.2 channels expressed in HEK 293 cells with IC50 values of 762 and 364 pM respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UCL 1684
CAS 199934-16-2
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C34H30Br2N4
Formula Weight (peso de la fórmula) 654.44
Pureza >97%
Peso molecular 654.45