Learn More
Invitrogen™ UCH37 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2J79)
Beschreibung
UCH37 Recombinant Monoclonal Antibody for ICC/IF, Western Blot
UCH-L5 (ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L5), also known as UCH37, is a 329 amino acid protein that functions to edit polyubiquinated protein substrates. Since UCH-L5 has the potential to rescue ubiquinated proteins, including oncogenic proteins, from proteasomal degradation, it is likely that deregulation of UCH-L5 may affect tumor growth. Through associations with Smad7, UHC-L5 can dramatically upregulate TGFβ-dependent gene expression by de-ubiquinating and stabilizing TGFβ RI. Also, since overexpression of UCH-L5 and other deubiquitinating enzymes has been observed in many cancer cell lines, inhibition of these proteins may be of some interest in designing therapies for cancer treatment. There are four isoforms of UCH-L5 that exist as a result of alternative splicing events.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | UCH37 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | K01_2J79 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 40% glycerol, 0.05% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | UCHL5 |
| N.º de referencia del gen | Q9WUP7, Q9Y5K5 |
| Alias de gen | 5830413B11Rik; AD-019; CGI-70; INO80 complex subunit R; INO80R; ubiquitin carboxyl-terminal esterase L5; ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L5; ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase L5; ubiquitin C-terminal hydrolase 37; ubiquitin C-terminal hydrolase L5; ubiquitin C-terminal hydrolase UCH37; ubiquitin thioesterase L5; UCH37; Uchl5; UCH-L5 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?