Learn More
UCB9608, MedChemExpress
Código de producto. 16490947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490947 50 mg 50 miligramos
16484658 10 mg 10 miligramos
16457377 5 mg 5 miligramos
16455496 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112613
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress UCB9608 is a potent, selective and orally active PI4KIIIβ inhibitor, with an IC50 of 11 nM, selective over PI3KC2 α, β, and γ lipid kinases. UCB9608 improves metabolic stability and exhibits excellent pharmacokinetic profile, acts as a potent immunosuppressive agent.
UCB9608 is a potent, selective and orally active PI4KIIIβ inhibitor, with an IC50 of 11 nM, selective over PI3KC2 α, β, and γ lipid kinases. UCB9608 improves metabolic stability and exhibits excellent pharmacokinetic profile, acts as a potent immunosuppressive agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UCB9608
CAS 1616413-96-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H26N8O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 65 mg/mL (158.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(N2CCN(C(NC3=CC=C(OC)C=C3C)=O)C[C@@H]2C)=C4C(N(C)N=C4)=N1
Peso molecular (g/mol) 410.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.47
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation