Learn More
UBR5 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16822085 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16822085 20 μL 20 microlitros
16812085 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16822085 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 227821AP20UL
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rabbit Polyclonal Antibody
The UBR5 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human UBR5. This antibody recognizes human, mouse antigen. The UBR5 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno UBR5
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 233 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51366
Especies diana Human, Mouse
Isotype IgG