missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBN2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16818704 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16818704 20 μL 20 microlitros
16808704 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16818704 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 188441AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Ubinuclein 1 (UBN1) is a ubiquitously expressed evolutionarily conserved protein which binds to proliferation-promoting genes that are repressed by formation of senescence-associated heterochromatin foci (SAHF). Ubinuclein 1 associates with various transcription factors and with histone methyltransferase activity, is indispensable for SAHF formation and appears to be a regulator of senescence. Although in most cells ubinuclein is localized to the nucleus, in cells forming tight junctions it is recruited to the cell adhesion complexes, dependently on the cell density.

Especificaciones

Antígeno UBN2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica UBN2
N.º de referencia del gen Q6ZU65
Alias de gen KIAA2030, ubinuclein 2, UBN2
Símbolos de los genes UBN2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 254048
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.