Learn More
Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5, MedChemExpress
Código de producto. 16475877
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475877 5 mg 5 miligramos
16469696 50 mg 50 miligramos
16454436 100 mg 100 miligramos
16423148 10 mg 10 miligramos
16412646 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16475877 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100738
MedChemExpress Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5 (NSC 144303) is an apoptosome-independent caspase and apoptosis activator with IC50 values of 1.76 and 1.6 μM in E1A and E1A/C9DN cells, respectively.
Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5 (NSC 144303) is an apoptosome-independent caspase and apoptosis activator with IC50 values of 1.76 and 1.6 μM in E1A and E1A/C9DN cells, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5
Forma física Solid
CAS 108477-18-5
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H14N2O7S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo NSC144303
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (120.66 mM; Need ultrasonic) ∣THF : 3.44 mg/mL (8.30 mM; Need ultrasonic) ∣Acetone : 2.86 mg/mL (6.90 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(/C(C1)=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)/C(CS1(=O)=O)=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 414.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.39
Porcentaje de pureza 98.0%