Learn More
Ubicromenol (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Ubichromenol |
| CAS | 65085-30-5 |
| Fórmula molecular | C59 H90 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2H-1-Benzopyran-6-ol','7,8-dimethoxy-2,5-dimethyl-2-(4,8,12,16,20,24,28,32,36-nonamethyl-3,7,11,15,19,23,27,31,35-heptatriacontanonaenyl)-','(all-E)- (9CI), (2RS)-7,8-Dimethoxy-2,5-dimethyl-2-[(all-E)-4,8,12,16,20,24,28,32,36-nonamethylheptatriaconta-3,7,11 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C59H90O4/c1-44(2)24-15-25-45(3)26-16-27-46(4)28-17-29-47(5)30-18-31-48(6)32-19-33-49(7)34-20-35-50(8)36-21-37-51(9)38-22-39-52(10)40-23-42-59(12)43-41-54-53(11)55(60)57(61-13)58(62-14)56(54)63-59/h24,26,28,30,32,34,36,38,40-41,43,60H,15-23,25,27, |
| SMILES | COc1c(O)c(C)c2C=CC(C)(CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C)Oc2c1OC |
| Nombre IUPAC | 7,8-dimetoxi-2,5-dimetil-2-[(3E,7E,11E,15E,19E,23E,27E,31E)-4,8,12,16,20,24,28,32,36-nonametilheptatriaconta-3,7,11,15,19,23,27,31,35-nonaenil]cromen-6-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 863.343 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 862.684 |