Learn More
Invitrogen™ UBE2L6 Polyclonal Antibody
Código de producto. 16314015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16314015 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16314015 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA587155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    648.00€
    544.32€ / 100 microlitros
    Ahorro 103.68€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
Purity is > 95% by SDS-PAGE.
The modification of proteins with ubiquitin is an important cellular mechanism for targeting abnormal or short-lived proteins for degradation. Ubiquitination involves at least three classes of enzymes: ubiquitin-activating enzymes (E1s), ubiquitin-conjugating enzymes (E2s) and ubiquitin-protein ligases (E3s). UBE2L6 is a member of the E2 ubiquitin-conjugating enzyme family. This enzyme is demonstrated to function in the E6/E6-ap-induced ubiquitination of p53.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno UBE2L6
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica UBE2L6
N.º de referencia del gen O14933, Q4V8J2, Q9QZU9
Alias de gen 2810489I21Rik; E2 ubiquitin conjugating enzyme; E2 ubiquitin-conjugating enzyme L6; MGC40331; retinoic acid induced gene B protein; retinoic acid-induced gene B protein; RIG-B; Ubce8; UBCH8; Ubcm8; UBE2L6; Ubiquitin carrier protein L6; ubiquitin conjugating enzyme E2 L6; ubiquitin conjugating enzyme E2L 6; Ubiquitin/ISG15-conjugating enzyme E2 L6; ubiquitin-conjugating enzyme 8; ubiquitin-conjugating enzyme E2L 6; Ubiquitin-protein ligase L6
Símbolos de los genes UBE2L6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human UBE2L6.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 295704, 56791, 9246
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG