Learn More
UBCS039, MedChemExpress
Código de producto. 16491107
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491107 50 mg 50 miligramos
16424858 10 mg 10 miligramos
16423266 25 mg 25 miligramos
16417607 5 mg 5 miligramos
16415646 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16491107 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY115453
MedChemExpress UBCS039 is the first synthetic, specific Sirtuin 6 (SIRT6) activator, inducing autophagy in human tumor cells, with an EC50 of 38 μM.
UBCS039 is the first synthetic, specific Sirtuin 6 (SIRT6) activator, inducing autophagy in human tumor cells, with an EC50 of 38 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UBCS039
CAS 358721-70-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13N3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (404.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES N12C(C(C3=CC=CN=C3)NC4=C2C=CC=C4)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 247.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.29
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease