Learn More
SI Analytics™ Viscosímetros Ubbelohde para mediciones automáticas
Código de producto. 10701031 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 1,2 a 10 cSt
De 300 a 3000 cSt
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de viscosidad Tamaño de la unidad
10701031 De 1,2 a 10 cSt cada uno
12058183 De 300 a 3000 cSt cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10701031 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285400329
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Los viscosímetros Ubbelohde SI Analytics™ para mediciones automáticas presentan un nivel de bola suspendida para la determinación de viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de flujo newtoniano.
  • Ideal para medición automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes muy volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
  • Entregado con certificado del fabricante de acuerdo con la norma DIN 55 350, parte 18
  • Todos los viscosímetros están provistos de marcas de anillo
  • Esto asegura que los viscosímetros para mediciones automáticas también pueden comprobarse mediante mediciones manuales
  • El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro Ubbelohde
Intervalo de viscosidad De 1,2 a 10 cSt
Calibrated No
Descripción 0,63 mm de diámetro
Certificaciones/conformidad DIN 51 562 parte 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Material Vidrio
Longitud (métrico) 290 mm
Para utilizar con (aplicación) Mediciones automáticas
Volumen (métrico) De 15 ml a 20 ml