Descripción
- Calibrado, con constante y para medición manual
- Ideal para medición manual de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes muy volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
- Todos los viscosímetros están provistos de marcas de anillo
- Esto asegura que los viscosímetros para mediciones automáticas también pueden comprobarse mediante mediciones manuales
- El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Viscosímetro Ubbelohde |
| Intervalo de viscosidad | De 20 a 100 cSt |
| Calibrated | Sí |
| Descripción | diámetro de 1,03 mm |
| Constante aproximada | 0,1 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 |
| Material | Vidrio |
| Longitud (métrico) | 285 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones manuales |
| Volumen (métrico) | De 15 ml a 20 ml |